AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Straight barrel cartridge, Plexa PCX, 100 Å, 45 µm, 6 ml, 500 mg
Artikelnr. 549-0838
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Artikelnr. 549-0838
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Straight barrel cartridge, Plexa PCX, 100 Å, 45 µm, 6 ml, 500 mg
Preis
411,25 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ Plexa PCX uses a polymeric cation exchange resin that combines the outstanding properties of Bond Elut™ Plexa - superior flow characteristics and improved analytical performance - with strong cation exchange functionalities. This mixed-mode SPE sorbent removes neutral and acidic interferences from the matrix, concentrates basic analytes and therefore improves sensitivity in the determination of basic compounds.
  • Faster flow rates improve productivity
  • Extraction cleanliness and reduced interference improve precision
  • Simplified, single method
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    45 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Kapazität:
    6 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    09
  • Bettgewicht:
    500 mg
  • Phase:
    Plexa PCX
  • Cat. No.:
    549-0838
  • Surface area:
    550 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.