AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Exsikkatorplatten | Avantor
VWR® Exsikkatorplatten
, Porzellan, 280 mm
Artikelnr. 467-0104
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Exsikkatorplatten
Artikelnr. 467-0104
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Exsikkatorplatten
VWR® Exsikkatorplatten
, Porzellan, 280 mm
Preis
160,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Exsikkator-Platten aus Porzellan. Zentralloch Ø 20 mm, Filterlöcher Ø ca. 5 mm. Passend für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Durchmesser.
Zertifizierung: Entsprechend DIN 12911
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Ø:
    280 mm
  • Typ:
    Porzellan
  • Seq:
    5