AuftragsverfolgungKontakt
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Blood Collection tube, BD Vacutainer®, Kunststoff, BD Hemogard™, buffered Sodium citrate (0,129 M), 75 mm, 13 mm, Hellblau, 1,8 ml
  BDAM363093UK
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
  BDAM363093UK
 :  
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Blood Collection tube, BD Vacutainer®, Kunststoff, BD Hemogard™, buffered Sodium citrate (0,129 M), 75 mm, 13 mm, Hellblau, 1,8 ml
PET/PP or glass.
  • With buffered citrate
  • With paper lable
  • Hemogard™ closure
Citrate tubes
  • Verschlussart:
    BD Hemogard™
  • Ø:
    13 mm
  • Volumen:
    1,8 ml
  • Bezeichnung:
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
  • Länge:
    75 mm
  • Material:
    Kunststoff
  • Verschluss-Farbe:
    Hellblau
  • Additiv:
    buffered Sodium citrate (0,129 M)