Formamide solution, NMR reference standard, Supelco®
Formamide solution, 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR reference standard, NMR tube size 5 mm x 8 in., 1
Artikelnr. 551384-8IN
Anbieter: Merck
Formamide solution, NMR reference standard, Supelco®
Artikelnr. 551384-8IN
Anbieter: Merck
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
- VE:1
- Normen:NMR reference standard
- Bezeichnung:Formamide solution
- Pk Info:NMR tube size 5 mm x 8 in.
- Cat. No.:551384-8IN
- Bezeichnung:Formamide solution