Connectors
Connector, 25 mm TC to 9,5 mm hose barb, Polysulfon
Artikelnr. KRB4-3PS
Anbieter: Cytiva
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Weitere Produktdetails
Spezifikationen
- Bezeichnung:Connector, 25 mm TC to 9,5 mm hose barb
- Material:Polysulfon
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.