AuftragsverfolgungKontakt
Flow meters | Avantor
Flow meters
Durchflusszähler für hochgradig aggressive Flüssigkeiten, mit Anschlussgewinde G 1 1/4 Zoll, 5 - 90 l/min, ±1 %, PVDF, Hastelloy C4, FKM, max.4 bar
Artikelnr. BURK5700-0141
Anbieter:   BURKLE
Flow meters
Artikelnr. BURK5700-0141
Anbieter:  BURKLE
Flow meters
Flow meters
Durchflusszähler für hochgradig aggressive Flüssigkeiten, mit Anschlussgewinde G 1 1/4 Zoll, 5 - 90 l/min, ±1 %, PVDF, Hastelloy C4, FKM, max.4 bar
Preis
1 180,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
  • Measurement by the turbine wheel principle
  • Can be calibrated depending on the medium
  • Different versions for many different applications
  • Automatic switch on when flow is recognized
  • Four resettable part ranges and one fixed total range
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    5 - 90 l/min
  • Bezeichnung:
    Durchflusszähler für hochgradig aggressive Flüssigkeiten, mit Anschlussgewinde G 1 1/4 Zoll
  • Material:
    PVDF, Hastelloy C4, FKM
  • Seq:
    03
  • Genauigkeit:
    ±1 %
  • Druck:
    max.4 bar