Frocks, PP
Weiß, XL
Artikelnr. HOPE40.301/04
Anbieter: Medicom
Springe zu:
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
- With collar and long sleeves
- Elasticated cuffs
- Snap buttons
- Without pockets
Weight: 40 g/m²
Dokumente
40.301 04 Gown (PP)_Annex I list _v0 20Apr2015 TDS Classic Hygiene PP Gown.pdf
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Weiß
- Seq:03
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:HOPE40.301/04
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Industrie
- Gewicht:40 g/m²