Sample spoons, mini, SP Bel-Art
0,25 ml, PS
Artikelnr. BELAF367210025
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, white.
- Disposable, made from white high-impact PS
- Ideal for collecting specific small volumes of powders and other dry materials
- 0,10 / 0,50 / 1,0 ml models have a rounded bowl for easier emptying of the spoon and a thinner neck that minimises extra material collection
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Kapazität:0,25 ml
- Material:PS
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



