AuftragsverfolgungKontakt
Saccharometers
, 20 - 30, 0,1, 260 mm
  AMARH845032
 :   Amarell
Saccharometers
  AMARH845032
 :  Amarell
Saccharometers
Saccharometers
, 20 - 30, 0,1, 260 mm
31,70 €
1 * 1 ST
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    20 - 30