AuftragsverfolgungKontakt
Polyesterbänder, 8901
Polyesterbänder, 8901
Polyesterklebeband 8901, Blau, 66 m, 12,7 mm, 0,06 mm
Artikelnr. MMMA3962533
Anbieter:   3M
Polyesterbänder, 8901
Artikelnr. MMMA3962533
Anbieter:  3M
Polyesterbänder, 8901
Polyesterbänder, 8901
Polyesterklebeband 8901, Blau, 66 m, 12,7 mm, 0,06 mm
Preis
893,00 €
Log in for availability
1 * 36 Rolle
Product Details & Documents
Dünn und anpassungsfähig, 3M™ Polyesterband 8901 eignet sich hervorragend als Abdeckband in Bereichen, bei denen hohe Temperaturen wirken, wie zum Beispiel beim Pulverlackieren. Mit Silikonkleber beschichtet, haftet dieses Band auf einer Vielzahl von schwierigen Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und funktioniert in einem breiten Temperatur- und Umgebungsbereich.
  • Eignet sich für anspruchsvolle Bedingungen und einen großen Temperaturbereich zwischen -50 °C und +204 °C (–60 bis +400 °F).
  • Sauberes Entfernen während Maskieranwendungen unter hohen Temperaturen wie zum Beispiel beim Pulverlackieren
  • Die Polyesterfolie bietet hervorragende thermische und chemische Beständigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
  • Der Silikonkleber ermöglicht eine saubere Entfernung von einer Vielzahl von Oberflächen
  • Die transparente blaue Rückseite ermöglicht eine einfache Identifizierung und Positionierung
Das Band eignet sich auch hervorragend für dauerhafte Spleißvorgänge auf Silikonlinern, Papieren und Folien, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Mit seiner hervorragenden chemischen Beständigkeit eignet sich dieses Band effektiv für chemische Prozesse und anspruchsvolle Arbeitsbedingungen, wie beim Eloxieren. Der druckempfindliche Silikonkleber eignet sich für einen großen Temperaturbereich.
Empfohlene Anwendungsbereiche beinhalten abkleben von Werkteilen beim Pulverbeschichten, Spleißen von Silikonlinern, -folien und -papieren, Fixieren von Vakuumbeuteln während dem Verkleben von Verbundstoffen, Abdecken von Metallflächen in Säure- oder Ätzbädern.
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Breite:
    12,7 mm
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Polyesterklebeband 8901
  • Länge:
    66 m
  • Seq:
    02
  • Stärke:
    0,06 mm