AuftragsverfolgungKontakt
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Mit blauem Schellbach-Streifen, 50 ml, 0,1 ml, 0,05 ± ml
Artikelnr. WITG3.122.505
Anbieter:   witeg Labortechnik
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Artikelnr. WITG3.122.505
Anbieter:  witeg Labortechnik
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Mit blauem Schellbach-Streifen, 50 ml, 0,1 ml, 0,05 ± ml
Preis
355,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS, conformity certified, made of DURAN.
  • Main point ring-graduation
  • Without stopcock between burette and reservoir
  • Lateral needle valve stopcock, with PTFE-needle valve
  • With overtwist device
  • With 2000 ml reservoir bottle, without aspirator bulb
Spezifikationen
  • Kapazität:
    50 ml
  • Bezeichnung:
    Mit blauem Schellbach-Streifen
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    0,05 ± ml