Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Einbettformen | Avantor
Einbettformen
Einbettformen, 37×24×5 mm
Artikelnr. 720-1921
Anbieter:   Simport Scientific
Einbettformen
Artikelnr. 720-1921
Anbieter:  Simport Scientific
Einbettformen
Einbettformen
Einbettformen, 37×24×5 mm
Preis
180,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Aus Edelstahl. Passend für die meisten Kassetten. Abgerundete Ecken für ausgezeichneten Wärmeaustausch. Die Formen sind für alle eingebetteten Probenanwendungen mit Simport Einbettringen und Kassetten geeignet. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für optimale Wärmeleitfähigkeit.
  • Formen mit hochpolierter Oberfläche zum leichten Entnehmen der Paraffinblocks
  • Abgerundete Ecken der Vertiefung sind optimal für Erstellung der Paraffinbänder
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Einbettformen
  • Abmessungen:
    37×24×5 mm
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.