Einbettformen
Einbettformen, 30×24×5 mm
Catalog # 720-1920
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Aus Edelstahl. Passend für die meisten Kassetten. Abgerundete Ecken für ausgezeichneten Wärmeaustausch. Die Formen sind für alle eingebetteten Probenanwendungen mit Simport Einbettringen und Kassetten geeignet. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für optimale Wärmeleitfähigkeit.
- Formen mit hochpolierter Oberfläche zum leichten Entnehmen der Paraffinblocks
- Abgerundete Ecken der Vertiefung sind optimal für Erstellung der Paraffinbänder
Specifications
- Bezeichnung:Einbettformen
- Abmessungen:30×24×5 mm
- Seq:04
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.