AuftragsverfolgungKontakt
Concentrator
Konzentrator, Lösung, zur Verwendung mit Tube-O-DIALYZER™, 125 mL
Artikelnr. 786-143
Anbieter:   G-Biosciences
Concentrator
Artikelnr. 786-143
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
Concentrator
Konzentrator, Lösung, zur Verwendung mit Tube-O-DIALYZER™, 125 mL
CAS Nummer:  
Preis
147,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 125 mL
Product Details & Documents
The concentrator is a high molecular weight polymer which will not migrate across the dialysis membrane. The concentrator is placed against the dialysis membrane of the Tube-O-DIALYZER™, where it rapidly absorbs water from the sample and reduces the sample volume. The concentrator can be used with dialysis bags and other dialysis devices.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    125 mL
  • Bezeichnung:
    Konzentrator, Lösung, zur Verwendung mit Tube-O-DIALYZER™
Spezifikationen