Blocking buffers, FirstChoice™
FirstChoice™ blocking buffer-PBS, 500 mL
Artikelnr. 786-668
Anbieter: G-Biosciences
Springe zu:
Product Details & Documents
FirstChoice™ Blocking Buffer is ideal as a first choice for optimization of new assays and systems, or when determining the optimal blocking buffer for elimination of non specific binding sites in ELISA, blotting, immunohistochemistry and other applications. Buffers are conveniently supplied in widely used TBS (Tris-buffered saline at pH 7,5) and PBS (phosphate-buffered saline at pH 7,5) buffers as well as in separate formulations containing Tween® 20 for improving blocking efficiencies.
- Ready to use
- Greater versatility
- Lack of cross reactivity
- Compatible with antibodies and avidin/biotin based system
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 mL
- Bezeichnung:FirstChoice™ blocking buffer-PBS
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.