AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8 | Avantor
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Kartusche, C8, 40 - 60 µm, 1 ml, 50 mg
Artikelnr. HYPE60108-391
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Artikelnr. HYPE60108-391
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Kartusche, C8, 40 - 60 µm, 1 ml, 50 mg
Preis
244,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
HyperSep™ C8 cartridges, less retentive alternative to C18 for polar and nonpolar compounds.
  • Well suited for method requiring less retention than C18
  • For moderately polar analytes
  • Potential for polar interactions greater than with C18
HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customisable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing.
Verpackung: HyperSep-96 are available either in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    40 - 60 µm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Seq:
    02
  • Bettgewicht:
    50 mg
  • Phase:
    C8
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.