Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 6400 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Artikelnr. BRDY804777
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Thermal transfer printer ribbon, 6400 series, width 65 mm
- Länge:70 m
- Seq:05
- Für:BBP™11



