AuftragsverfolgungKontakt
Sealing tapes, flat | Avantor
Sealing tapes, flat
Flachdichtungsband, Dicke 14 mm, 4,0 mm
Artikelnr. BOHLH959-28
Anbieter:   Bohlender
Sealing tapes, flat
Artikelnr. BOHLH959-28
Anbieter:  Bohlender
Sealing tapes, flat
Sealing tapes, flat
Flachdichtungsband, Dicke 14 mm, 4,0 mm
Preis
245,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
  • Tasteless and not ageing
  • Temperature resistance from −200 to +270 °C
  • Self-adhesive and physiologically safe
  • Almost universal chemical resistance
  • Quick and easy assembly, good sealing also on uneven surfaces
Different lengths available.
Colour: White
Spezifikationen
  • Breite:
    4,0 mm
  • Bezeichnung:
    Flachdichtungsband, Dicke 14 mm