Stopfen, PTFE
Weiß, 34/35
BOHLH936-08
Zum Verschließen von Teilen mit Normschliff. Mit Normschliff und Dichtringen auf der Außenseite; Griff gerändelt oder mit Sechskant. Im Vergleich zu Glasstopfen leichter demontierbar und Fetten nicht notwendig.
- PTFE
- Temperaturbeständig von −200 bis + 250 °C
- Chemikalienbeständigkeit
- FDA-konform
Bei Ausdehnung der Stopfen durch Erwärmung kann es zum Bruch der Schliffe kommen.
:
- NS:34/35
- Farbe:Weiß