AuftragsverfolgungKontakt
Nuts, hexagonal, BOLA
M 5, 6,0 mm, 8 mm, 0,8 mm, PTFE
  BOHLH1132-18
 :   Bohlender
Nuts, hexagonal, BOLA
  BOHLH1132-18
 :  Bohlender
Nuts, hexagonal, BOLA
Nuts, hexagonal, BOLA
M 5, 6,0 mm, 8 mm, 0,8 mm, PTFE
7,80 €
1 * 1 ST
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
  • Höhe:
    6,0 mm
  • Material:
    PTFE
  • Ø Kopf:
    8 mm
  • Gewinde:
    M 5
  • Steigung:
    0,8 mm