AuftragsverfolgungKontakt
Nuts, hexagonal, BOLA | Avantor
Nuts, hexagonal, BOLA
M 6, 7,5 mm, 10 mm, 1,0 mm, PTFE
Artikelnr. BOHLH1132-22
Anbieter:   Bohlender
Nuts, hexagonal, BOLA
Artikelnr. BOHLH1132-22
Anbieter:  Bohlender
Nuts, hexagonal, BOLA
Nuts, hexagonal, BOLA
M 6, 7,5 mm, 10 mm, 1,0 mm, PTFE
Preis
8,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Spezifikationen
  • Höhe:
    7,5 mm
  • Material:
    PTFE
  • Ø Kopf:
    10 mm
  • Gewinde:
    M 6
  • Steigung:
    1,0 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.