AuftragsverfolgungKontakt
Nuts, hexagonal, BOLA
Nuts, hexagonal, BOLA
M 8, 9,0 mm, 13 mm, 1,25 mm, PTFE
  BOHLH1132-26
 :   Bohlender
Nuts, hexagonal, BOLA
  BOHLH1132-26
 :  Bohlender
Nuts, hexagonal, BOLA
Nuts, hexagonal, BOLA
M 8, 9,0 mm, 13 mm, 1,25 mm, PTFE
13,80 €
1 * 1 ST
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
  • Höhe:
    9,0 mm
  • Material:
    PTFE
  • Ø Kopf:
    13 mm
  • Gewinde:
    M 8
  • Steigung:
    1,25 mm