AuftragsverfolgungKontakt
Washers, BOLA
Washers, BOLA
M 5 thread, 10 mm
Artikelnr. BOHLH1126-18
Anbieter:   Bohlender
Washers, BOLA
Artikelnr. BOHLH1126-18
Anbieter:  Bohlender
Washers, BOLA
Washers, BOLA
M 5 thread, 10 mm
Preis
2,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 125-1
Spezifikationen
  • Ø:
    10 mm
  • Bezeichnung:
    M 5 thread