AuftragsverfolgungKontakt
Rührflügel
, Propeller mit vier Flügeln, PTFE/PEEK, Schaft Ø 10 mm, 140×30×5 mm, Schlüsselweite 19 mm
Artikelnr. BOHLC448-20
Anbieter:   Bohlender
Rührflügel
Artikelnr. BOHLC448-20
Anbieter:  Bohlender
Rührflügel
Rührflügel
, Propeller mit vier Flügeln, PTFE/PEEK, Schaft Ø 10 mm, 140×30×5 mm, Schlüsselweite 19 mm
Preis
418,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE, mit einem Satz Klemmschrauben aus einer PTFE/PEEK-Verbindung.
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Erzeugt eine axiale Strömung
Mittels Klemmschrauben können die Blätter fest auf Rührwellen fixiert werden. Zum leichten Aufbau wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert.
 :
 :
Spezifikationen
  • Typ:
    Propeller mit vier Flügeln, PTFE/PEEK, Schaft Ø 10 mm, 140×30×5 mm, Schlüsselweite 19 mm
  • Seq:
    17