AuftragsverfolgungKontakt
Operating scissors | Avantor
Operating scissors
Straight, sharp/blunt, 115 mm
Artikelnr. HAMML-HSB084-11
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Operating scissors
Artikelnr. HAMML-HSB084-11
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Operating scissors
Operating scissors
Straight, sharp/blunt, 115 mm
Preis
78,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These operating scissors made from stainless steel are suitable for medical and clinical applications.
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight, sharp/blunt
  • Länge:
    115 mm
  • Seq:
    03