TCLP STANDARD #2 - MERCURY 1 * 100 mL
Artikelnr. ACCUTCLP-02-1
Lieferant: AccuStandard
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 20% (w/w) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081401
Lieferant: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Buffer solutions in sachets, perpHect® Pouches, Orion™
Lieferant: Thermo Orion
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Parathion-Methyl
Lieferant: Merck
Auslaufbecher-Viskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
Fosinopril Related Compounds, Reference Standard
Lieferant: USP
Sigma Pseudo™ corpse scent, drowned victim scent, Supelco®
Lieferant: Merck
PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.4, PHAST 1 * 20 ST
Lieferant: Merck
Milrinone, Reference Standards
Lieferant: USP
Formaldehyde standard solution
Lieferant: Hach
Plastic Additive, Reference Standards
Lieferant: USP
Orion™ Conductivity Standards and Solutions, Thermo Scientific
Lieferant: Thermo Orion
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Cyprodinil
Lieferant: Merck
Sulfite lr reagenztabletten im 100-er pack 1 * 100 Tablet
Lieferant: Lovibond