AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen | Avantor
Probenröhrchen
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PP, Koagulometer
Artikelnr. 212-0682
Anbieter:   KARTELL
Probenröhrchen
Artikelnr. 212-0682
Anbieter:  KARTELL
Probenröhrchen
Probenröhrchen
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PP, Koagulometer
Preis
198,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 ST
Product Details & Documents
PS, transparent oder PP, durchscheinend.
  • PS: Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • PP: Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit,autoklavierbar
  • Robust, kostengünstig
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    11,5 mm
  • Typ:
    Koagulometer
  • Kapazität:
    3 ml
  • Länge:
    55 mm
  • Material:
    PP