Standard storage cabinets, Protector®
Protector Standard Storage Cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel, 2, 760×560×900 mm, 70 kg
Artikelnr. LBCP9900200
Anbieter: LABCONCO
Springe zu:
Product Details & Documents
Storage cabinets support fume hoods and used for storage and venting of small laboratory instruments, mild acids and other reagents.
- Manual-closing, non-locking doors
- Durable epoxy coated steel construction
Lieferumfang: Includes four leveling feet and one filter panel (20 cm) to increase cabinet depth from 55 to 76,2 cm. Spillstopper™ work surfaces, flat work surfaces, shelf kits and filter panels can be ordered separately.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Protector Standard Storage Cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel
- Seq:02
- B×T×H:760×560×900 mm
- Türen:2
- Gewicht:70 kg
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- LBCP9919102Interior epoxy coated shelf and mounting hardware, 762 mm width, 4,5 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.