AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for glove boxes, Precise™ | Avantor
Accessories for glove boxes, Precise™
Gas and vacuum tubing connection kit, automatic pressure controller, with flexible vinyl tubing and fittings necessary to connect user-supplied inert gas supply tank and rotary vane vacuum pump to valves located on the glove box
Artikelnr. LBCP5245200
Anbieter:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Artikelnr. LBCP5245200
Anbieter:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Gas and vacuum tubing connection kit, automatic pressure controller, with flexible vinyl tubing and fittings necessary to connect user-supplied inert gas supply tank and rotary vane vacuum pump to valves located on the glove box
Preis
396,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Gas and vacuum tubing connection kit, automatic pressure controller, with flexible vinyl tubing and fittings necessary to connect user-supplied inert gas supply tank and rotary vane vacuum pump to valves located on the glove box
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.