AuftragsverfolgungKontakt
Reinstwassersysteme, arium® basic
arium® basic, Tischgerät mit frontseitig oben montierter Display-/Entnahme-Einheit
Artikelnr. 171-0393
Anbieter:   Sartorius
Reinstwassersysteme, arium® basic
Artikelnr. 171-0393
Anbieter:  Sartorius
Reinstwassersysteme, arium® basic
Reinstwassersysteme, arium® basic
arium® basic, Tischgerät mit frontseitig oben montierter Display-/Entnahme-Einheit
Preis
5 290,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das arium® Basissystem ASTM Typ 1 dient der Herstellung von Reinstwasser und wird sowohl für kritische als auch für Routineanalysen eingesetzt. Es verfügt über die wichtigsten Funktionen speziell für die Herstellung von qualitativ hochwertigem Reinstwasser und ist damit eine preiswerte Alternative für anspruchsvolle Benutzer.
Seine Handhabung ist darüber hinaus äußerst einfach.
  • Kompaktes Design, flexibler Einsatz und problemlose Wartung
  • Innovative Bedienoberfläche aus Glas mit Touchfunktion
  • Zeitgesteuerte Entnahme
  • Leitfähigkeitsmessung für Produktwasser
  • Dienst- und Alarmfunktionen mit Grafikanzeigen
Die Systeme sind als Tisch- oder Wandgeräte erhältlich.
 : Das System wird ohne Kartusche geliefert, die separat bestellt werden muss. Bitte beziehen Sie sich auf Kartuschensets für arium® basic.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    arium® basic, Tischgerät mit frontseitig oben montierter Display-/Entnahme-Einheit
  • Cat. No.:
    171-0393
  • Max. Arbeitsdruck:
    6,9 bar
  • TOC-Gehalt:
    <5 ppb
  • Modell:
    arium® DI-T, Basissystem
  • Fließrate:
    Bis zu 2 (bei einem Druck von 2 bar ohne einen Endfilter)
  • Bakterien:
    <1 CFU/1000 ml
  • B×T×H:
    350×451×492 mm
  • Speisewasser:
    RO-Wasser (100 µS/cm), destilliertes Wasser (4 µS/cm), deionisiertes Wasser (20 µS/cm)
  • Spezifischer Widerstand bei +25 °C:
    18,2 MΩ.cm
  • Partikel:
    <1/ml @ 0,2 µm
  • Gewicht:
    17 kg (nur System)/ca. 27 kg (Betriebsgewicht bei vollem Tank)
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 171-1024
    Reinigungsspritzen, vorgefüllt in 50-ml-Spritzen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 40,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 171-0910
    UV-Lampe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 462,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 171-0909
    UF-Hohlfaserfilter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 180,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VIVAH2O-AFS1
    Footswitch for external control of the time/volume dispense for arium® pro
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 565,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VIVAH2O-ALS1
    Tank level switch
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 699,00 €