AuftragsverfolgungKontakt
QuickTask™ Flachmopps
QuickTask™ Flachmopps
QuickConnect™, Edelstahl-Stiel, leicht, Öse zum Aufhängen für QuickTask™ Mopphalter, Grau, 406 mm
Catalog # 129-0573
Supplier:   CONTEC
QuickTask™ Flachmopps
Catalog # 129-0573
Supplier:  CONTEC
QuickTask™ Flachmopps
QuickTask™ Flachmopps
QuickConnect™, Edelstahl-Stiel, leicht, Öse zum Aufhängen für QuickTask™ Mopphalter, Grau, 406 mm
Price
34,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
QuickTask™ Moppsystem. Die QuickTask™ Produktlinie besteht aus unterschiedlichen Flachmoppköpfen aus gewirktem Polyester, Polyester/Zellulose, Mikrofaser/Schaumstoff und Mikrofaser, die sich leicht an einer Gelenk-Mopphalterung mit auswechselbarem QuickConnect-Stiel anbringen lassen. Die QuickTask™ Mopphalter sind in rostfreiem Edelstahl oder widerstandsfähigem, autoklavierbarem Polypropylen erhältlich.
  • Alle Moppbezüge sind mit einer Vielzahl von Chemikalien und Desinfektionsmitteln kompatibel
  • Ideal für die Reinigung von Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und Gitter
  • TASK0300 eignet sich ideal für die effektive Reinigung von polymerbasierten Bodenbelägen
QuickTask™ Moppbezüge:
Moppbezüge TASK0200 und TASK0250 aus gewirktem Polyester : Diese kostengünstigen Einweg-Moppbezüge sind die leichtesten des QuickTask™ Sortiments. Sie bestehen aus saugfähigem, mehrlagigem, gewirktem Polyester, das für die Verwendung auf glatten Oberflächen optimiert wurde. Sie tragen Lösungen gleichmäßig auf und entfernen dabei Verunreinigungen. Im Reinraum gewaschen für kritischere Umgebungen. Für den Einmalgebrauch vorgesehen.
TASK0300 Moppbezüge aus feinmaschigem Mikrofaserstoff: Der saugfähigste QuickTask™ Moppbezug. Die feinmaschige Mikrofaserstruktur des TASK0300 liefert ausgezeichnete Ergebnisse beim Entfernen von Flüssigkeiten, Schmutz, Rückständen und anderen Kontaminationen von den meisten Oberflächen. Mikrofaserstruktur für ausgezeichnete Saugfähigkeit und Trockenwisch-Lleistung auf nassen Oberflächen. Wasch- und autoklavierbar. Besonders wirksam auf Polymer-Bodenbelägen.
TASK0400 Moppbezug aus gewirktem, mittelmaschigem Polyester: Der hygienischste und langlebigste Moppbezug des Sortiments. Die mittelmaschige Faserstruktur passt sich fast allen Oberflächenformen an, wodurch sich der Moppbezug besonders gut für Wölbungsansätze sowie Decken- und Wandfugen eignet. Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 für einen sehr geringen Partikelgehalt. Die schlauchförmige Polyestermikrofaserstruktur bietet ausgezeichnete Saugfähigkeit und Trocknungsleistung auf nassen Oberflächen. Mittelgroße Maschen ermöglichen problemlosen Kontakt mit unregelmäßigen Oberflächen. Kann wiederholt gewaschen und autoklaviert werden.
TASK0500 und TASK0550 Moppbezüge aus Polyester/Zellulose-Mischung: Die TASK0500 und TASK0550 sind die leichtesten Moppbezüge des QuickTask™ Sortiments und haben eine Polyester/Zellulose-Ummantelung über einem Kern aus Polyester-Füllwatte. Ideal zur kosteneffektiven Einmal-Verwendung. Der äußerst saugfähige Moppbezug eignet sich perfekt zur Entfernung von leichten Verschmutzungen, Rückständen und Biofilmen.
TASK0600 und TASK0650 Moppbezüge aus Polyester/Zellulose-Mischung: Die einzigartige Mikrofaseroberfläche und der Schaumstoffkern gewährleisten einen ausgezeichneten Kontakt zum Boden, Saugfähigkeit und überragende Oberflächenreinigung. Eine gerippte Mikrofaseroberfläche ermöglicht eine sehr gute Reinigung, Lösungsanwendung und Trockenwisch-Leistung. TASK0650 ist als steril validiert. Langlebig und wirtschaftlich, geeignet für kritische Umgebungen.
QuickTask™ Mopphalterungen und QuickConnect™ Stiele:
Edelstahl- und autoklavierbare Polypropylen-Griffe für QuickTask™ Mopps
Robuste und leichte Klapphalter aus Edelstahl oder blauem Polypropylen-Copolymer. Gleiten schnell und einfach in QuickTask™ Moppbezüge. Kompatibel mit allen gängigen Desinfektionslösungen und den meisten gängigen Lösungsmitteln. Moppkopf 2749 ist kompatibel mit allen Contec QuickConnect™ Stielen. Die gesamte QuickTask™ Hardware ist vollständig autoklavierbar.
Looped polyester knit mop heads TASK0400: The cleanest and most durable mop head in the range, the medium length loops will conform to almost any shape, making it especially suitable for coving bases and wall/floor joints. Laundered and packed in an ISO Class 4 Cleanroom for a very low level of particulates. Knitted tube microfiber polyester construction provides exceptional sorbency and drying of wet surfaces. Medium-loop design allows easy contact with irregular surfaces. Can be repeatedly laundered and autoclaved.
Specifications
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    QuickConnect™, Edelstahl-Stiel, leicht, Öse zum Aufhängen für QuickTask™ Mopphalter
  • Länge:
    406 mm
  • Seq:
    11