AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse | Avantor
Schraubverschlüsse
GL 25
Artikelnr. HECH41326025
Schraubverschlüsse
Artikelnr. HECH41326025
Schraubverschlüsse
GL 25
Preis
3,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, schwarz.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis 110 °C
  • Nur geeignet für Flaschen 215-2814 bis 215-2819
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Serviceleistungen:
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 25
  • Seq:
    2
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.