AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech | Avantor
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC cell, 0 - 150 mS, 1,0 cm⁻¹, 0...80 °C, 16×144 mm, BNC & phono plug, 1 m cable, COND 6+ / TDS 6+ / Salt 6+ meters
Artikelnr. EUTECONSEN91B
Anbieter:   EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Artikelnr. EUTECONSEN91B
Anbieter:  EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC cell, 0 - 150 mS, 1,0 cm⁻¹, 0...80 °C, 16×144 mm, BNC & phono plug, 1 m cable, COND 6+ / TDS 6+ / Salt 6+ meters
Preis
266,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
  • Stainless steel rings, PP and ultem-body
  • 6-pin, 8 pin or BNC connector
  • For use with different Eutech meters
Spezifikationen
  • Leitfähigkeit:
    0 - 150 mS
  • Anschluss:
    BNC & phono plug, 1 m cable
  • Ø×L:
    16×144 mm
  • Für:
    COND 6+ / TDS 6+ / Salt 6+ meters
  • Bezeichnung:
    Conductivity/ATC cell
  • Seq:
    03
  • Temperatur:
    0...80 °C
  • Zellkonstante:
    1,0 cm⁻¹
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.