AuftragsverfolgungKontakt
Färbesysteme, EasyDip™
Färbesysteme, EasyDip™
Halterung (für bis zu sechs Gefäße), Edelstahl, 425×102×38 mm
Catalog # 630-1540
Supplier:   Simport Scientific
Färbesysteme, EasyDip™
Catalog # 630-1540
Supplier:  Simport Scientific
Färbesysteme, EasyDip™
Färbesysteme, EasyDip™
Halterung (für bis zu sechs Gefäße), Edelstahl, 425×102×38 mm
Price
195,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das Färbesystem besteht aus Azetal-Kunststoff.
  • Küvetten können seitlich lose zusammengesteckt werden, um auch bei häufigem Gebrauch ihre Reihenfolge beizubehalten
  • Ein breiter, stabiler Fuß sorgt für mehr Stabilität, und die vertiefte Innenseite verringert das Reagenzvolumen
  • Zur besseren Identifizierung des Inhalts bzw. der Anwendungen in fünf verschiedenen Farben erhältlich
Das Färbesystem für Objektträger hat zwei Komponenten: eine quadratische Färbeküvette und ein vertikales Objektträger-Rack mit 12 Positionen. Die Färbeküvette besteht aus robustem Azetal-Kunststoff und ist gegen die meisten Farbstoffe beständig, einschließlich Alkohol und Xylol (jedoch nicht gegen Phenol). Autoklavierbar und daher ideal für spezielle Färbungen, Schnellschnitte und spezielle Anwendungen.
Volume: 80 ml
W×D×H: 76×64×92 mm
Ordering information: The staining jars and staining rack are sold separately, except for the assorted package (720-0791), which contains one jar of each colour (blue, green, pink, white, yellow) and a rack. The EasyDip aluminum holder is designed to hold six EasyDip slide staining jars. The EasyDip slide staining kit (SIMPM906-12AS) contains 6 jars (blue, green, pink, 2xwhite, yellow), an anodized aluminium rack, and one slide staining rack.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Halterung (für bis zu sechs Gefäße)
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    425×102×38 mm