ContactUsLinkComponent
Rührheizplatte mit 15 Rührpositionen, universell einsetzbar für verschiedene Gefäßgrössen und -formen, Rührstellenabstand 65 mm, opt imiert für 15 x 250 ml Bechergläser.Ruhren - Verschleiss- und wartungsfrei durch induktiven 2mag-Magnetrührer, seh 1 * 1 ST
Artikelnr. 442-0765
Lieferant:  2MAG
Rührheizplatte mit 15 Rührpositionen, universell einsetzbar für verschiedene Gefäßgrössen und -formen, Rührstellenabstand 65 mm, opt imiert für 15 x 250 ml Bechergläser.Ruhren - Verschleiss- und wartungsfrei durch induktiven 2mag-Magnetrührer, seh 1 * 1 ST
Artikelnr. 442-0765
Lieferant:  2MAG
Frequently Bought Together