Rühr-Heizblock mit 15 Rührpositionen, 15 Bohrungen, # 71,5 mm, Tiefe 78 mm, Abstand 84 mm, optimiert für 250 ml Laborflaschen und f ur 400 ml Bechergläser inkl. Steuergerät.Rühren - Verschleiss- und wartungsfrei durch induktiven 2mag-Magnetantrieb, 1 * 1 ST
Artikelnr. 460-0139
Lieferant: 2MAG
Frequently Bought Together