ContactUsLinkComponent
Rührheizplatte mit 6 Rührpositionen, universell einsetzbar für verschiedene Gefäßgrössen und -formen, Rührstellenabstand 130 mm, opt imiert für 6 x 1.000 ml Erlenmeyerkolben.Ruhren - Verschleiss- und wartungsfrei durch induktiven 2mag-Magnetrührer 1 * 1 ST
Artikelnr. 442-0762
Lieferant:  2MAG
Rührheizplatte mit 6 Rührpositionen, universell einsetzbar für verschiedene Gefäßgrössen und -formen, Rührstellenabstand 130 mm, opt imiert für 6 x 1.000 ml Erlenmeyerkolben.Ruhren - Verschleiss- und wartungsfrei durch induktiven 2mag-Magnetrührer 1 * 1 ST
Artikelnr. 442-0762
Lieferant:  2MAG
Frequently Bought Together