Control units
MIXcontrol 20, CH-Stecker
442-0769
- Bezeichnung:MIXcontrol 20, CH-Stecker
- Seq:02
- Cat. No.:442-0769
- Modell:MIXcontrol 20
- B×T×H:200×155×38 mm
- Drehzahlbereich:100 - 1600 min⁻¹
- Gewicht:1,9 kg
- Leistungsaufnahme:20 W