Control units
MIXcontrol 20, EU-Stecker
Artikelnr. 442-0768
Anbieter: 2MAG
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:MIXcontrol 20, EU-Stecker
- Cat. No.:442-0768
- Modell:MIXcontrol 20
- B×T×H:200×155×38 mm
- Drehzahlbereich:100 - 1600 min⁻¹
- Gewicht:1,9 kg
- Leistungsaufnahme:20 W
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.