AuftragsverfolgungKontakt
Control units | Avantor
Control units
MIXcontrol 40, EU-Stecker
Artikelnr. 442-0771
Anbieter:   2MAG
Control units
Artikelnr. 442-0771
Anbieter:  2MAG
Control units
Control units
MIXcontrol 40, EU-Stecker
Preis
1 040,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    MIXcontrol 40, EU-Stecker
  • Cat. No.:
    442-0771
  • Modell:
    MIXcontrol 40
  • B×T×H:
    200×155×48 mm
  • Drehzahlbereich:
    100 - 2000 min⁻¹
  • Gewicht:
    1,9 kg
  • Leistungsaufnahme:
    40 W