Magnetrührer, maxMIX
maxMIX, EU-Stecker
Artikelnr. 442-0809
Anbieter: 2MAG
Springe zu:
Product Details & Documents
Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
- Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
- SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
- QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
- Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
- Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
- Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 10 - 60 Sekunden)
IP-Schutzklasse: IP 65
: IP-Schutzklasse: IP 65
Spezifikationen
- Bezeichnung:maxMIX, EU-Stecker
- Cat. No.:442-0809
- Modell:maxMIX
- B×T×H:265×320×68 mm
- Plattengröße:265×265 mm
- Plattenmaterial:Edelstahl
- Max. Rührmenge H₂O:150 L
- Drehzahlbereich:100 - 1200 min⁻¹
- Gewicht:10,0 kg
- Leistungsaufnahme:40 W
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG44070Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 244,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG44900Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 574,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG48500Edelstahlrahmen für die schnelle und einfache Erweiterung der Oberfläche und Ladekapazität der Magnetrührer maxMIX und MAXdrive, Beladung bis 1.000 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 140,00 €