Rühr-Heizblock mit 15 Rührpositionen, 15 Bohrungen, # 57,5 mm, Tiefe 48 mm, Abstand 65 mm, optimiert für 100 ml Laborflaschen und f ur 150 ml Bechergläser inkl. Steuergerät.Rühren - Verschleiss- und wartungsfrei durch induktiven 2mag-Magnetantrieb, 1 * 1 ST
Catalog # 460-0135
Supplier: 2MAG
Frequently Bought Together