AuftragsverfolgungKontakt
Capillary tubes
150 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Artikelnr. HILG1415017
Anbieter:   HILGENBERG
Capillary tubes
Artikelnr. HILG1415017
Anbieter:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
150 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Preis
622,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Both ends open
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    1,00 mm
  • Ø int.:
    0,80 mm
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    11