Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen, mit Rand | Avantor
Abdampfschalen, mit Rand
385×280×65 mm
Artikelnr. BOCH8397
Anbieter:   BOCHEM
Abdampfschalen, mit Rand
Artikelnr. BOCH8397
Anbieter:  BOCHEM
Abdampfschalen, mit Rand
Abdampfschalen, mit Rand
385×280×65 mm
Preis
40,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, ¹⁸/₁₀.
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mehrzweckschale für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
  • Seq:
    08
  • B×T×H:
    385×280×65 mm