Abdampfschalen, mit Rand
290×190×55 mm
Artikelnr. BOCH8395
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, ¹⁸/₁₀.
- Korrosionsbeständig
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mehrzweckschale für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
- Seq:03
- B×T×H:290×190×55 mm