AuftragsverfolgungKontakt
Eintauchkühler
Eintauchkühler
140 mm, 29/32 NS
Artikelnr. WITG1.786.229.S
Anbieter:   witeg Labortechnik
Eintauchkühler
Artikelnr. WITG1.786.229.S
Anbieter:  witeg Labortechnik
Eintauchkühler
Eintauchkühler
140 mm, 29/32 NS
Preis
69,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Eintauchen in Destillationsapparate etc. Kann zur Regulierung des Rückflusses durch Regulierung des Luft- oder Wasserdurchflusses verwendet werden. Wasseranschluss mit zwei Glasoliven.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
  • Kern:
    29/32 NS
  • Mantellänge:
    140 mm