AuftragsverfolgungKontakt
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series | Avantor
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
9,00, ±0,01, 25 °C, 500 mL
Artikelnr. HANNHI5009
Anbieter:   Hanna
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
Artikelnr. HANNHI5009
Anbieter:  Hanna
CAS Nummer:  
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
9,00, ±0,01, 25 °C, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
51,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Colour coded labels
  • ±0,01 pH
Zertifizierung: Technical buffer solutions with certificate.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    9,00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.