ContactUsLinkComponent
Brutschrank IFE 400 Temperaturbereich: von + 30C (jedoch mindestens 5C ?ber Raumtemperatur) bis +70C prozessgesteuert-regelbar e ger?uscharme Luftturbine f?r Umluft- bzw. Zuluftbetrieb PID-Mikroprozessor-Regelung mit Fuzzy-Unterst?tzung und Se 1 * 1 ST
Artikelnr. 390-0591
Lieferant:  MEMMERT
Brutschrank IFE 400 Temperaturbereich: von + 30C (jedoch mindestens 5C ?ber Raumtemperatur) bis +70C prozessgesteuert-regelbar e ger?uscharme Luftturbine f?r Umluft- bzw. Zuluftbetrieb PID-Mikroprozessor-Regelung mit Fuzzy-Unterst?tzung und Se 1 * 1 ST
Artikelnr. 390-0591
Lieferant:  MEMMERT
Frequently Bought Together