AuftragsverfolgungKontakt
Texture Analyser, CT3
Texture Analyser, CT3
CT3-4500, 9 − 4500 g, 0,1 %, 0,5 g
Artikelnr. 646-0004
Marketsource
Anbieter:   AMETEK
Texture Analyser, CT3
Artikelnr. 646-0004
Anbieter:  AMETEK
Marketsource
Texture Analyser, CT3
Texture Analyser, CT3
CT3-4500, 9 − 4500 g, 0,1 %, 0,5 g
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die CT3 sind kostengünstige, vielseitige und leistungsfähige Tischgeräte, die sowohl Stauch- als auch Zugfestigkeitsprüfungen ermöglichen.
  • Six built-in test modes with storage for up to ten customised test methods
  • Two adjustable base tables for versatility with position range of 1 to 100 mm for larger samples
  • A range of probes available for new application opportunities
It calculates a number of physical properties correlated to human sensory evaluation of food and other consumer products. Custom reports and graphs can be created using the optional software Texture Pro CT.
Certifications: Entspricht den GME- und GMIA-Monographien zur Gelatineprüfung nach Bloom mit dem in TA-P-Kit2 enthaltenen AOAC-Fühler.
Delivery information: Gerät wird mit der Software Texture Loader und USB-Kabel geliefert.
Spezifikationen
  • Modell:
    CT3-4500
  • Messbereich:
    9 − 4500 g
  • Auflösung:
    0,5 g
  • Genauigkeit:
    0,1 %
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 646-0035
    Probenflaschen (Duran) für Gelatinetests nach Bloom
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 79,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 646-0006
    Texture Pro Software
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 646-0005
    TA-BT-KIT, Feste Arbeitsfläche, rechteckiger Basistisch mit abnehmbarer Einlage, die als Testoberfläche dient, einschl. Sicherungsschrauben