AuftragsverfolgungKontakt
Objectives
A-Plan-achromatisch, M27, N.A. von 0,65, WD 0,45 mm, 40×
Artikelnr. ZEIS4210609900000
Anbieter:   ZEISS
Objectives
Artikelnr. ZEIS4210609900000
Anbieter:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-Plan-achromatisch, M27, N.A. von 0,65, WD 0,45 mm, 40×
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    40×
  • Bezeichnung:
    A-Plan-achromatisch, M27, N.A. von 0,65, WD 0,45 mm
  • Seq:
    08